MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD5487
Bide Pharmatech
3-(Methylcarbamoyl)pyridine
Synonyme(s) :
N-methylnicotinamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)
Inchi Key
ZYVXHFWBYUDDBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Methylcarbamoyl)pyridine
hstatements
Mot-clé