MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD552A
Bide Pharmatech
1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene
Synonyme(s) :
1-bromo-3-isopropenylbenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9Br/c1-7(2)8-4-3-5-9(10)6-8/h3-6H,1H2,2H3
Inchi Key
BHFSXGLQLQHDCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromo-3-(prop-1-en-2-yl)benzene