MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD573A
Bide Pharmatech
3-Amino-5,5-dimethylcyclohex-2-enone
Synonyme(s) :
3-amino-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H13O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3H,4-5,9H2,1-2H3
Inchi Key
MTZNODTZOSBYJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé