Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)4-6-2-3-10-5-7(6)9/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
AMMJWCPUBIBZEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
hstatements
Mot-clé