MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD5B95
Bide Pharmatech
Ethyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate
Synonyme(s) :
ethyl 2-fluoro-6-methoxybenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H11O3F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-3-14-10(12)9-7(11)5-4-6-8(9)13-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
PWTGADHDRWQHRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2-Fluoro-6-methoxybenzoate