MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD5C99
Bide Pharmatech
7-(Aminomethyl)indole
Synonyme(s) :
1H-indol-7-ylmethanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10N2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-5,11H,6,10H2
Inchi Key
NMNYQFZHZZSSQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-(Aminomethyl)indole