MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD5E75
Bide Pharmatech
4-Chloro-5-methoxy-2-methylpyrimidine
Synonyme(s) :
4-chloro-2-methyl-5-pyrimidinyl methyl ether
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O1N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4-8-3-5(10-2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
Inchi Key
SEPGLLQTLDBFAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé