MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD6392
Bide Pharmatech
5-(Methylsulfonyl)pyridin-2(1H)-one
Synonyme(s) :
5-(methylsulfonyl)-2-pyridinol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O3N1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-11(9,10)5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
XFQLRNGQOCXUNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid