MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD66DA
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme(s) :
3-bromo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl methyl sulfide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5N1Br1S1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.09
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NS/c1-13-6-5(8)2-4(3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Inchi Key
PGEREEIUJMZQTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé