MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD67D4
Bide Pharmatech
Triethoxy(hexyl)silane
Synonyme(s) :
triethoxy(hexyl)silane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C12H28O3Si1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.44
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C12H28O3Si/c1-5-9-10-11-12-16(13-6-2,14-7-3)15-8-4/h5-12H2,1-4H3
Inchi Key
WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxy(hexyl)silane