MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD6C44
Bide Pharmatech
4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
Synonyme(s) :
2-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)ethanamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H8N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H8N4/c5-1-2-8-3-6-7-4-8/h3-4H,1-2,5H2
Inchi Key
ATCZRYPJBPXFIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Aminoethyl)-4H-1,2,4-triazole
Mentions de précaution
Mot-clé