MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD6D2D
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Synonyme(s) :
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H13O2N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.67
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7;/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
MJACJEKUVRQBHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé