MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD70ED
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-methyl-4-(methylsulfonyl)benzene
Synonyme(s) :
2-bromo-1-methyl-4-(methylsulfonyl)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O2Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.13
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BrO2S/c1-6-3-4-7(5-8(6)9)12(2,10)11/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
AIRSBUZFXFIKHJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé