Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C6H14N2.2ClH/c1-3-8(2)6-4-7-5-6;;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;2*1H
Inchi Key
CFHADJUBHYSVOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyl-N-methylazetidin-3-amine dihydrochloride
hstatements
Mot-clé