MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD72FD
Bide Pharmatech
2-Bromo-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Synonyme(s) :
2-bromo-5-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H2N1Cl1Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.44
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H2BrClF3N/c7-5-4(6(9,10)11)1-3(8)2-12-5/h1-2H
Inchi Key
GDQVCXJOIDBNRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé