MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD7628
Bide Pharmatech
1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride
Synonyme(s) :
1,1-dimethylhydrazine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C2H9N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.56
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1H
Inchi Key
VFQADAFGYKTPSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals