MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD791F
Bide Pharmatech
5-Vinylisophthalic acid
Synonyme(s) :
5-vinylisophthalic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H8O4/c1-2-6-3-7(9(11)12)5-8(4-6)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
Inchi Key
RFRNGRYAJCOIAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Vinylisophthalic acid