MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD7C04
Bide Pharmatech
5-Bromo-6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
Synonyme(s) :
5-bromo-6-hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyrimidinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H5O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.01
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-2-7-4(9)3(6)5(10)8-2/h3H,1H2,(H,7,9)(H,8,10)
Inchi Key
ZAKXWSORBVRPGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé