MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD7E11
Bide Pharmatech
(5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
Synonyme(s) :
[5-bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H5O1N1Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.02
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c8-4-1-5(7(9,10)11)6(3-13)12-2-4/h1-2,13H,3H2
Inchi Key
QMAJKOPVUYTESD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé