MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD7FF2
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
Synonyme(s) :
(2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O2N2B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.98
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FZIFUKQWKWRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C