MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD80C4
Bide Pharmatech
8-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
8-methoxy-4-quinolinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H9O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-9-4-2-3-7-8(11(13)14)5-6-12-10(7)9/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
NEBCNIRZMNKUQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mot-clé