MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD80FC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
Synonyme(s) :
methyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7(11)2-6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
IGLDVBXMTQIIOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé