MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD834A
Bide Pharmatech
1-Chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
Synonyme(s) :
1-chloro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3Cl1F3I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.45
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
Inchi Key
MCIFWVOVVPVBRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal / Colour: White - Yellow
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé