MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8380
Bide Pharmatech
3-Methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-methyl-2-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H11O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(6(10)11)3-2-4-8-5(7)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
ZHFYGKPIJJBFJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder to crystal