MilliporeSigma
BDPH9BCD8396
Bide Pharmatech
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Synonyme(s) :
2-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H7O1N1Br1F3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.06
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H7BrF3NO/c10-5-8(15)14-7-3-1-6(2-4-7)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
Inchi Key
FEOPWEWRBFPVKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé