MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD83A2
Bide Pharmatech
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Synonyme(s) :
3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.12
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7FO2/c7-6-1-5(2-6,3-6)4(8)9/h1-3H2,(H,8,9)
Inchi Key
CQOUAQUBJPKQON-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Mot-clé