MilliporeSigma
BDPH9BCD8951
Bide Pharmatech
1-(4-(Methylsulfonyl)phenyl)piperazine
Synonyme(s) :
1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]piperazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H16O2N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.33
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c1-16(14,15)11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
Inchi Key
KNQFDOLIXOOIGX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé