MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8A57
Bide Pharmatech
2,4-Bis(4-(tert-butyl)phenyl)-6-chloro-1,3,5-triazine
Synonyme(s) :
2,4-bis(4-(tert-butyl)phenyl)-6-chloro-1,3,5-triazine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C23H26N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.93
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C23H26ClN3/c1-22(2,3)17-11-7-15(8-12-17)19-25-20(27-21(24)26-19)16-9-13-18(14-10-16)23(4,5)6/h7-14H,1-6H3
Inchi Key
NLAAIBGZDQFCAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé