MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8A65
Bide Pharmatech
3-Aminopentanoic acid
Synonyme(s) :
3-aminopentanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H11O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-2-4(6)3-5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
QFRURJKLPJVRQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Aminopentanoic acid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé