MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8A8A
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane
Synonyme(s) :
1-(bromomethyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H9O1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.04
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-4-6-1-5(2-6)3-8-6/h5H,1-4H2
Inchi Key
DYOOINOBXMHTJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid