MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8B9D
Bide Pharmatech
Methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
Synonyme(s) :
methyl 3-amino-4-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H6O2N3Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.03
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O2/c1-11-5(10)3-2(6)4(7)9-8-3/h1H3,(H3,7,8,9)
Inchi Key
VQCLUHFFNGRFCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid