MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8BBF
Bide Pharmatech
2-Hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Synonyme(s) :
2-hydroxy-3-methoxy-5-methylbenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-7(5-10)9(11)8(4-6)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Inchi Key
NDGVJTXAOLGFKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals