MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8BC6
Bide Pharmatech
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
Synonyme(s) :
7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C16H28O6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.41
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-3-9-4-2-7(1)5-8-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Inchi Key
DWJWLMVIJBWYFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé