MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8BEB
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
Synonyme(s) :
ethyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O2N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.08
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c1-2-13-8(12)3-7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
WJXDNGKSVNQDBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Low-melting Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé