MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD8D3A
Bide Pharmatech
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Synonyme(s) :
6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H8O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-6-2-3-8-7(4-6)9(12)11-5-10-8/h2-5H,1H3,(H,10,11,12)
Inchi Key
NOFVNLZQAOGUIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methoxyquinazolin-4-ol
Mentions de précaution
Mot-clé