MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD91C0
Bide Pharmatech
4-Amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Synonyme(s) :
4-amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H12O1N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-3-11-4-5(8)6(10-11)7(12)9-2/h4H,3,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Inchi Key
JEQXMZSIIMYFTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé