MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD92B8
Bide Pharmatech
5-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-amino-2-chloroisonicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5O2N2Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-1-3(6(10)11)4(8)2-9-5/h1-2H,8H2,(H,10,11)
Inchi Key
WCZUTMZMEAPPIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé