MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD92EE
Bide Pharmatech
1-(Cyclobutylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-(cyclobutylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H12O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.21
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c12-9(13)8-5-11(6-10-8)4-7-2-1-3-7/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
Inchi Key
PQFSBOOTPMIKFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid