MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCD9AFE
Bide Pharmatech
Triisopropoxy(vinyl)silane
Synonyme(s) :
triisopropoxy(vinyl)silane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H24O3Si1
Poids moléculaire :
232.4
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H24O3Si/c1-8-15(12-9(2)3,13-10(4)5)14-11(6)7/h8-11H,1H2,2-7H3
Inchi Key
MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N