MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA0CB
Bide Pharmatech
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H4O2N2S1
Poids moléculaire :
144.15
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
Inchi Key
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N