MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA209
Bide Pharmatech
6-Fluoro-9H-pyrido[3,4-b]indole
Synonyme(s) :
6-fluoro-9H-beta-carboline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H7N2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H7FN2/c12-7-1-2-10-9(5-7)8-3-4-13-6-11(8)14-10/h1-6,14H
Inchi Key
AHWZJZOSPUCFPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluoro-9H-pyrido[3,4-b]indole