MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA34F
Bide Pharmatech
8-Bromoquinolin-3-amine
Synonyme(s) :
8-bromo-3-quinolinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H7N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.07
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
Inchi Key
MBTYRZDRPHSJJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Bromoquinolin-3-amine
Mot-clé