MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA41C
Bide Pharmatech
6-Bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Synonyme(s) :
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinesulfonyl chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H2O2N1Cl1Br1S1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.5
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-4-2-1-3(5(8)9-4)12(7,10)11/h1-2H
Inchi Key
VADHBJNKHDTBMX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals