MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA52B
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Synonyme(s) :
(4-ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.18
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
QOYFXEFXXGGUIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé