MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA5BC
Bide Pharmatech
2-(Allylamino)nicotinic acid
Synonyme(s) :
2-(allylamino)nicotinic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H10O2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-5-10-8-7(9(12)13)4-3-6-11-8/h2-4,6H,1,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
WDIHOHTUZOCWRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Allylamino)nicotinic acid