MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA642
Bide Pharmatech
1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
Synonyme(s) :
N-(3-methoxyphenyl)guanidine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H11O1N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)11-8(9)10/h2-5H,1H3,(H4,9,10,11)
Inchi Key
GHJPWSGXHWIAEQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Methoxyphenyl)guanidine
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé