MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA71B
Bide Pharmatech
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Synonyme(s) :
4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O1N2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
XOKAXPQJUODMSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide
Mentions de précaution
Mot-clé