MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA854
Bide Pharmatech
Dimethyl 4,5-dihydroxyphthalate
Synonyme(s) :
dimethyl 4,5-dihydroxyphthalate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H10O6/c1-15-9(13)5-3-7(11)8(12)4-6(5)10(14)16-2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
FXPCZDQRACWUBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl 4,5-dihydroxyphthalate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé