MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA85F
Bide Pharmatech
2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Synonyme(s) :
2,3-dibromo-4-fluorobenzaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H3O1Br2F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.91
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H3Br2FO/c8-6-4(3-11)1-2-5(10)7(6)9/h1-3H
Inchi Key
KSUPOCPXYXSEAP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde