MilliporeSigma
Passer à
BDPH9BCDA8AF
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2,5-difluorophenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
4-ethoxy-2,5-difluorophenylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H9O3F2B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.97
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-4-6(10)5(9(12)13)3-7(8)11/h3-4,12-13H,2H2,1H3
Inchi Key
MCHGZBKHWUZZTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid